missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CHEMetrics Kit d’analyse visuelle du cuivre (soluble) dans l’eau CHEMets
Click to view available options
Nbre de tests:
30
Conditionnement:
30 pièces
Description
Includes
Les kits de test complets contiennent 30 ampoules de réactif, un ou plusieurs comparateurs, une coupelle de prélèvement (contenant l’échantillon d’eau), des instructions et des fiches FDS. Tous les composants sont logés dans un boîtier en plastique robuste
Obtenez des résultats en deux minutes maximum
Le kit est fourni dans un boîtier en plastique et contient tout ce qui est nécessaire pour effectuer 30 tests : Recharge, comparateurs avec plages de mesure élevée et faible, cupule d’échantillon de 25 ml et instructions
Informations sur la commande
Des boîtes de recharge de 30 ampoules sont également disponibles.
Spécification
Spécification
| Analytes | Cuivre, soluble |
| Comprend | Boîtier en plastique, recharge, comparateurs avec plages de mesure élevée et faible, coupelle de prélèvement de 25 ml, instructions |
| Nbre de tests | 30 |
| Plage | 0 à 1 ppm et 1 à 10 ppm |
| Méthode de test | La bathocuproïne |
| Type | Kit d’analyse visuelle de l’eau CHEMets |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu