Learn More
CHEMetrics Kits de flacons DCO
Click to view available options
Plage:
0 à 1500 ppm
0 à 150 ppm
0 à 15 000 ppm
0 à 15 000 ppm (HR+)
Certifications/Conformité:
Accepté par l’EPA
Non approuvé par l’EPA
Nbre de tests:
24
149
Comprend:
150 flacons et manuel d’instructions
25 flacons et manuel d’instructions
98 flacons et manuel d’instructions
Conditionnement:
0.08L
150 pièces
25 pièces
Description
Includes
Instructions
- Contiennent tout ce dont vous avez besoin (sauf l’eau distillée) pour effectuer des tests
- Inclut les flacons et le manuel d’instructions
- Livrés dans une boîte en carton
- Temps de digestion de 2 heures
- Digestion par réactif dichromate
Un vide d’ampoule de réactif frais doit être préparé pour chaque série de tests. Par conséquent, le nombre d’échantillons pouvant être testés avec chaque kit varie.
Informations sur la commande
En boîtes de 25 flacons de réactifs
Certifications
Non approuvé par l’EPA
Spécification
Spécification
| Analytes | Demande chimique en oxygène (DCO) |
| Certifications/Conformité | Non approuvé par l’EPA |
| Méthodes approuvées par l’EPA | Non approuvé par l’EPA |
| À utiliser avec (application) | Réactifs prémesurés pour une détermination précise et économique de la DCO ainsi que pour une détermination de la teneur en matière organique oxydable des eaux usées |
| À utiliser avec (équipement) | Bloc de digestion ainsi qu’un photomètre ou spectrophotomètre |
| Comprend | 25 flacons et manuel d’instructions |
| Nbre de tests | 24 |
| Plage | 0 à 15 000 ppm (HR+) |
| Méthode de test | Digestion par réactif dichromate |
| Heure du test | Digestion de 2 h |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- chemical oxygen demand (COD) vials
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Liquide oxydant Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, silver sulphate, mercuric sulphate, potassium dichromate