Learn More
CHEMetrics CHEMets Chlorine Test Kit Refill
Click to view available options
Plage:
0 à 1 ppm et 1 à 5 ppm
0,1 à 2 ppm
Méthode de test:
DDPD
DPD
Conditionnement:
30 pièces
Descrizione
- Conçues pour une simplicité et une précision maximales, les ampoules de 7 mm de diamètre Chemets sont dotées de pointes coniques prélimées avec du réactif scellé sous vide à l’intérieur
- Pour effectuer un test, il suffit d’immerger l’ampoule Chemets dans l’échantillon, de clipser la pointe et le volume d’échantillon correct est rapidement prélevé à l’intérieur de l’ampoule
- En maximum deux minutes, la réaction entre l’échantillon et le réactif produit une couleur—qui peut ensuite être comparée à un étalon de couleur approprié pour la quantification des résultats
- Les comparateurs ont une durée de conservation de deux ans
Order Info
Les boîtes de recharge contiennent 30 ampoules.
Specifica
Specifica
| Analytes | Chlore |
| À utiliser avec (équipement) | Kits d’analyse pour le chlore (libre et total) |
| Comprend | 30 ampoules |
| Plage | 0 à 1 ppm et 1 à 5 ppm |
| Méthode de test | DDPD |
| Heure du test | 2 min |
| Type | Recharge CHEMets |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Chlorine CHEMets & ULR CHEMets Refills
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- EUH208-Contient (EDTA disodium saltdihydrate, formaldehyde). Peut produire une réaction allergique.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P405-Garder sous clef.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, EDTA disodium salt dihydrate,sulfuric acid, formaldehyde
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto