Learn More
Medimark International™ Désinfectant de laboratoire Chemgene™
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
1L
Description
Pour la désinfection et le nettoyage polyvalents de surfaces.Le pulvérisateur désinfectant de laboratoire Chemgene™ élimine les bactéries, champignons, mycobactéries, virus et spores.
Concentrat désinfectant Chemgene HLD4L.
- Fabrication conforme à la norme ISO 9001 relative aux systèmes de management de la qualité
- Biodégradable selon les conditions de l’OCDE
- Dénature l’ADN / l’ARN
Spécification
Spécification
| Type de produit | Désinfectant de laboratoire |
| Aspect | Transparent |
| Dilution | 0,048611111111 |
| À utiliser avec (application) | Pour la désinfection et le nettoyage polyvalents de surfaces |
| Volume (métrique) | 1 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- CHEMGENE HLD4L CONCENTRATE
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P315-Consulter immédiatement un médecin.