Learn More
Medimark International™ Désinfectant de laboratoire Chemgene™
Code produit. p-8000871
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
1L
Code produit. 15136686
Marque: Medimark International™ XTM305
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour la désinfection et le nettoyage polyvalents de surfaces. Le désinfectant de laboratoire Chemgene™ élimine les bactéries, champignons, mycobactéries, virus et spores.
Pour la désinfection et le nettoyage polyvalents de surfaces.Le pulvérisateur désinfectant de laboratoire Chemgene™ élimine les bactéries, champignons, mycobactéries, virus et spores.
Concentrat désinfectant Chemgene HLD4L.
  • Fabrication conforme à la norme ISO 9001 relative aux systèmes de management de la qualité
  • Biodégradable selon les conditions de l’OCDE
  • Dénature l’ADN / l’ARN
Spécification
Type de produit Désinfectant de laboratoire
Aspect Transparent
Dilution 0,048611111111
À utiliser avec (application) Pour la désinfection et le nettoyage polyvalents de surfaces
Volume (métrique) 1 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • CHEMGENE HLD4L CONCENTRATE
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P315-Consulter immédiatement un médecin.