Learn More
Demande chimique en oxygène (DCO) à 1000 mg/L dans H2O , 0,5 % H2SO4
Code produit 30314796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30314796 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314796 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGCOD1K100
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chemical Oxygen Demand (COD)
Noms d’analytes ou de composants Chemical Oxygen Demand (COD)
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de solution Solution unique
Solvent or Matrix Diluer H2SO4
Industry Type Essais pétrochimiques
Quantité 100 mL