Learn More
WTW™ Kits de test de demande chimique en oxygène (DCO)
Code produit. 11774725
Change view
Click to view available options
Plage:
13 à 20°C
20 à 1500 mg/L
200 à 15 000 mg/L
25 à 1500 mg/L
300 à 3500 mg/L
4 à 40 mg/L
4 à 5 à 25°C
6 à 20°C
9 à 20°C
Conditionnement:
0.75kg
136g
25 pièces
400mL
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Plage unitSize
11774725 300 à 3500 mg/L 25 pièces
11761043 13 à 20°C 0.75kg
11727315 25 à 1500 mg/L 25 pièces
11701083 4 à 40 mg/L 136g
11764725 9 à 20°C 25 pièces
11791073 6 à 20°C 25 pièces
11757105 20 à 1500 mg/L 25 pièces
11747105 4 à 5 à 25°C 400mL
11767105 200 à 15 000 mg/L 400mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11774725 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 250351
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Obtenez des résultats précis de tests de demande chimique en oxygène (DCO) grâce au kit de réactif pour test du dioxyde de chlore.
  • Grande variété d’instruments pour la mesure de demande chimique en oxygène (DCO)
  • Déterminations en toute sécurité de la DCO dans l’eau
  • Kit de réactif pour test du dioxyde de chlore (ClO<sub>2</sub>)
  • Pour les eaux usées, le contrôle de production, les eaux souterraines, les eaux de surface
  • Pour les photomètres PhotoLab&reg ; S6, PhotoLab&reg ; S12, PhotoLab&reg ; Spectral, spectroFlex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 15705
À utiliser avec (application) Eaux usées, contrôle de la production, eaux souterraines, eaux de surface
À utiliser avec (équipement) Photomètres PhotoLab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral, Ph
Nbre de tests 300
Plage 300 à 3500 mg/L
Type Kit de réactif pour test de l’aluminium (Al) CombiCheck
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • COD Cell Test Method: photometric 300 - 3500 mg/l Spectroquant
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH208-Contient dichromate de potassium. Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, mercury(II) sulphate, potassium dichromate