Learn More
WTW™ Kits de test de demande chimique en oxygène (DCO)
Code produit. p-8001904
Click to view available options
Plage:
13 à 20°C
20 à 1500 mg/L
200 à 15 000 mg/L
25 à 1500 mg/L
300 à 3500 mg/L
4 à 40 mg/L
4 à 5 à 25°C
6 à 20°C
9 à 20°C
Conditionnement:
0.75kg
136g
25 pièces
400mL
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11761043
Marque: WTW™ 250359
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Obtenez des résultats précis de tests de demande chimique en oxygène (DCO) grâce au kit de réactif pour test du dioxyde de chlore.
  •  Grande variété d’instruments pour la mesure de demande chimique en oxygène (DCO)
  • Déterminations en toute sécurité de la DCO dans l’eau
  • Kit de réactif pour test du dioxyde de chlore (ClO<sub>2</sub>)
  • Pour les eaux usées, le contrôle de production, les eaux souterraines, les eaux de surface
  • Pour les photomètres PhotoLab&reg ; S6, PhotoLab&reg ; S12, PhotoLab&reg ; Spectral, spectroFlex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 15705
À utiliser avec (application) Eaux usées, contrôle de la production, eaux souterraines, eaux de surface
À utiliser avec (équipement) Photomètres PhotoLab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral, Ph
Nbre de tests 50
Plage 13 à 20°C
Type Kit de réactif pour test du plomb (Pb) CombiCheck
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • COD Cell Test Method: photometric Spectroquant
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, mercury(II) sulphate