Learn More
3M™ Combinaison de protection chimique 4570
Code produit 31297040 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions
31297040 S
31297036 M
31297037 L
31297038 XL
31297039 2XL
31297034 3XL
31297035 XXXXL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31297040 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100256137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00€
    419.83€ / 12 pièces
    Économisez 260.17€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Combinaison de protection chimique, certifiée aux niveaux de protection de type 3/4/5/6 pour aider à protéger contre une gamme de jets et de pulvérisations chimiques.
  • Fabriqué à partir d'un stratifié PE non microporeux robuste de 92 GSM pour une durabilité et une protection optimales.
  • Le système de double fermeture à l'avant et la grande tirette de fermeture éclair assurent un enfilage facile et un ajustement sûr.
  • Offre une excellente protection barrière contre les éclaboussures de liquides, les jets d'eau (Type 3) et les particules dangereuses (Classe TIL 2, EN 1073-2).
  • Répond à de multiples normes : EN 14126, EN 1073-2, EN 1149, EN ISO 13688, Type 6 (EN 13034), Type 5 (EN ISO 13982-1), Type 4 et Type 3 (EN 14605).
  • Conception de couleur grise pour une faible visibilité et des applications discrètes telles que les premiers intervenants.
  • Les coutures thermocollées résistantes aux produits chimiques offrent une protection et une solidité accrues.
  • Haute résistance à la perméation chimique testée sur de nombreux produits chimiques.
  • Réussit tous les tests EN 14126, atteignant ainsi la classe de protection la plus élevée.
  • Offre une rétention de particules élevée (classe TIL 2, EN 1073-2).
  • Sécurité et protection fiables pour les travailleurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions S
Sexe Unisexe
Matériau Polyéthylène, polypropylène
Couleur Gris
Jetable Usage unique
Type de taille Étalon
Type de cheville Ouvrir
Type de manchette Ouvrir
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Face ouverte
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Piqué
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques, Particules non toxiques