Description
- Fabriqué à partir d'un stratifié PE non microporeux robuste de 92 GSM pour une durabilité et une protection optimales.
- Le système de double fermeture à l'avant et la grande tirette de fermeture éclair assurent un enfilage facile et un ajustement sûr.
- Offre une excellente protection barrière contre les éclaboussures de liquides, les jets d'eau (Type 3) et les particules dangereuses (Classe TIL 2, EN 1073-2).
- Répond à de multiples normes : EN 14126, EN 1073-2, EN 1149, EN ISO 13688, Type 6 (EN 13034), Type 5 (EN ISO 13982-1), Type 4 et Type 3 (EN 14605).
- Conception de couleur grise pour une faible visibilité et des applications discrètes telles que les premiers intervenants.
- Les coutures thermocollées résistantes aux produits chimiques offrent une protection et une solidité accrues.
- Haute résistance à la perméation chimique testée sur de nombreux produits chimiques.
- Réussit tous les tests EN 14126, atteignant ainsi la classe de protection la plus élevée.
- Offre une rétention de particules élevée (classe TIL 2, EN 1073-2).
- Sécurité et protection fiables pour les travailleurs.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaison de protection |
| Dimensions | S |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polyéthylène, polypropylène |
| Couleur | Gris |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Étalon |
| Type de cheville | Ouvrir |
| Type de manchette | Ouvrir |
| Type de goulot | Capuche |
| Show More |