Learn More
3M™ Kit de contrôle des déversements de produits chimiques
Code produit. p-7213702
Click to view available options
Comprend:
(100) feuilles P110, (12) coussins P300, (8) mini-boudins P200, 5 sachets à déchets avec attaches
10 x feuilles P110, 1 x coussin P300, 1 x sachet à déchets avec attaches
Conditionnement:
1 kit
5 kits
Code produit. 17139350
Marque: 3M™ 7100090374
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garantit que tout est disponible et prêt en cas de déversement. Le nettoyage rapide des déversements de produits chimiques dangereux en situation d’urgence favorise la sécurité sur le site.
  • Idéal pour une intervention rapide en cas de déversements de produits chimiques : confinement et nettoyage rapides et efficaces
  • Nettoyage des déversements des gouttes et des fuites de produits chimiques dangereux
  • Adapté pour une utilisation avec la plupart des produits chimiques
  • Favorise la sécurité sur le site
  • Facile à éliminer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit d’intervention pour les déversements chimiques
Format Kit
À utiliser avec (application) Intervention rapide aux déversements de produits chimiques
Comprend 10 x feuilles P110, 1 x coussin P300, 1 x sachet à déchets avec attaches
Modèle SK 5
Quantité d’emballage 5/boîte
Dimensions (L x l) 400 x 70 mm
Longueur (métrique) 400 mm
Largeur (métrique) 70 mm