Learn More
Sampling Systems™ Chemical Spoon and Spatula
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
154 mm
201 mm
280 mm
317 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- No sharp edges or crevices, making it ideal for use in food, pharma and chemical companies
- Available in a range of sizes
- Heavy duty design for comfortable use
- Ideal for measuring, sampling and dosing powders and liquids
Spécification
Spécification
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Reusable |
| Type de produit | Spoon |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 154 mm |