Learn More
Hanna Instruments™ Kit de test chimique
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Détermination de la dureté totale
Détermination de la teneur en dioxyde de carbone
Détermination de l’ammoniac dans l’eau douce
Détermination des phénols
Détermination des sulfites
Détermination du chlore libre LR/MR
Détermination du chlore libre et total
Détermination du chlore total
Détermination du chlorure
Détermination du fer (2+ and Fe3+) (disque™ Checker)
Détermination du nitrite
Détermination du phosphate
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
50 pièces
Description
Ces kits de test chimique utilisent des réactifs de haute qualité qui sont fabriqués dans l’installation de pointe de Hanna et sont clairement marqués avec le numéro de lot et la date d’expiration de chaque sachet/flacon pour la traçabilité.
- Configuration complète : tous les matériaux requis sont inclus, tels que béchers, seringues et sachets et flacons de réactifs prémesurés
- Mesures haute résolution pour des déterminations rapides et précises
- Réactifs de rechange disponibles : il n’est pas nécessaire d’acheter un nouveau kit lorsque les réactifs sont épuisés
Spécification
Spécification
| Analytes | Nitrate mercurique |
| À utiliser avec (application) | Détermination du chlorure |
| À utiliser avec (équipement) | Water samples |
| Comprend | 1 (15mL) dropper bottle diphenylcarbazone indicator, 1 (30mL) dropper bottle nitric acid solution, 120mL bottle mercuric nitrate solution, 50mL calibrated vessel, 10mL calibrated vessel, calibrated syringe with tip |
| Nbre de tests | 110 |
| Quantité | 1 kit |
| Plage | 0 à 100 mg/l et 0 à 1 000 mg/l |
| Méthode de test | Titration |
| Type | Kit de test du chlorure |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1 SET CHLORIDE TEST KIT HI4815
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, mercury(II)nitrate, nitric acid