Learn More
Hanna Instruments™ Kit de test chimique
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Détermination de la dureté totale
Détermination de la teneur en dioxyde de carbone
Détermination de l’ammoniac dans l’eau douce
Détermination des phénols
Détermination des sulfites
Détermination du chlore libre LR/MR
Détermination du chlore libre et total
Détermination du chlore total
Détermination du chlorure
Détermination du fer (2+ and Fe3+) (disque™ Checker)
Détermination du nitrite
Détermination du phosphate
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
50 pièces
Description
Ces kits de test chimique utilisent des réactifs de haute qualité qui sont fabriqués dans l’installation de pointe de Hanna et sont clairement marqués avec le numéro de lot et la date d’expiration de chaque sachet/flacon pour la traçabilité.
- Configuration complète : tous les matériaux requis sont inclus, tels que béchers, seringues et sachets et flacons de réactifs prémesurés
- Mesures haute résolution pour des déterminations rapides et précises
- Réactifs de rechange disponibles : il n’est pas nécessaire d’acheter un nouveau kit lorsque les réactifs sont épuisés
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Détermination du chlore total |
| À utiliser avec (équipement) | Échantillons d’eau |
| Comprend | Solution d’iodure de potassium de 30 ml, réactif d’acide sulfamique (100 sachets), indicateur d’amidon de 25 ml, réactif de thiosulfate de 100 ml, récipient d’étalonnage de 50 ml, seringue de 1 ml avec pointe, pipette en plastique de 1 ml et cuillère |
| Nbre de tests | 100 |
| Quantité | 1 kit |
| Plage | 10 à 200mg/L |
| Suffisant pour | Déterminations de plage étendue |
| Méthode de test | Iodométrie |
| Type | Kit de test chimique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- X100 TEST CHLORINE TOTAL
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium iodide, Sulphamic acid