Learn More
Hanna Instruments™ Kit de test chimique
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Détermination de la dureté totale
Détermination de la teneur en dioxyde de carbone
Détermination de l’ammoniac dans l’eau douce
Détermination des phénols
Détermination des sulfites
Détermination du chlore libre LR/MR
Détermination du chlore libre et total
Détermination du chlore total
Détermination du chlorure
Détermination du fer (2+ and Fe3+) (disque™ Checker)
Détermination du nitrite
Détermination du phosphate
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
50 pièces
Description
Ces kits de test chimique utilisent des réactifs de haute qualité qui sont fabriqués dans l’installation de pointe de Hanna et sont clairement marqués avec le numéro de lot et la date d’expiration de chaque sachet/flacon pour la traçabilité.
- Configuration complète : tous les matériaux requis sont inclus, tels que béchers, seringues et sachets et flacons de réactifs prémesurés
- Mesures haute résolution pour des déterminations rapides et précises
- Réactifs de rechange disponibles : il n’est pas nécessaire d’acheter un nouveau kit lorsque les réactifs sont épuisés
Spécification
Spécification
| Analytes | Acide ascorbique |
| À utiliser avec (application) | Détermination du phosphate |
| À utiliser avec (équipement) | Échantillons d’eau |
| Comprend | Bécher en plastique de 20 ml, cube de comparaison de couleurs et 50 paquets de réactif au phosphate |
| Nbre de tests | 50 |
| Quantité | 1 kit |
| Plage | 0 à 5mg/L |
| Méthode de test | Titration |
| Type | Kits de test phosphate |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phosphate Reagent
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ secouriste.
- P404-Stocker dans un récipient fermé.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium disulphate