Learn More
Kautex™ Flacons carrés à col large sans bouchon
Code produit. 15901441
Click to view available options
Capacité (métrique):
2500 ml
Conditionnement:
27 pièces
Code produit. 15901441
Marque: Kautex™ 2000079213
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Fabriqués en PEHD pour une solidité et une durabilité. Les flacons carrés à col large Kautex™ sans bouchons sont parfaits pour les liquides, les pâtes et les granulés.
  • Faciles à remplir et à nettoyer
  • Section transversale carrée
  • Zone d’écriture encastrée
  • Trois types de bouchons disponibles séparément
  • Conditionnement approuvé par l’ONU pour les matières solides (valide avec les bouchons associés)
Application : 
  • emballage
  • envoi d’échantillons
  • transport
  • stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacité (métrique) 2500 ml
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 122 x 122 x 260 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 68,5mm
Matériau HDPE
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.