Learn More
Heathrow Scientific™ Grande étiquette Tough-Tags™ pour imprimantes laser
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
Description
Rubans et étiquettes de qualité supérieure à conventionnelle pour une utilisation dans les laboratoires de recherche et les laboratoires cliniques
- En polyoléfine fine chimiquement inerte avec un adhésif acrylique solide
- Les étiquettes enroulées adhèrent à la plupart des microtubes en plastique, en verre et en métal et à d’autres éléments
- Les étiquettes ne se décollent ou ne se déplacent pas pour qu’elles puissent glisser facilement dans les rotors à centrifuger sans liaison ni accrochage
- Large assortiment de couleurs pour une identification facile des échantillons ou des chercheurs
- Étiquettes prédécoupées et détachables sous forme de feuilles d’imprimante, pour éviter les bourrages
- Chaleur : autoclavage à la vapeur, eau bouillante
- Froid : températures du congélateur jusqu’à -80°C
- Solvants organiques et agents caustiques
- Centrifugation
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Couleur | Blanc |
| Affichage | Blank |
| Finition | Matte |
| Format | Sheet |
| Matériau | Polyoléfine |
| Printable Sides | 1 |
| Print Technology | Laser |
| Type de produit | Feuilles d’étiquettes |
| Afficher plus |