Learn More
Thermo Scientific™ Injecteur microbore Cheminert™ modèle C2
Code produit. 10289274 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Matériau du stator:
Acier inoxydable N60
Actionnement:
Commande microélectrique
No. of Ports:
10 ports
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10289274
Marque: Thermo Scientific™ C21000EP
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez les injecteurs microbore Thermo Scientific™ Cheminert™ modèle C2 comme injecteurs ou vannes de commutation.
Utilisez les injecteurs microbore Thermo Scientific™ Cheminert™ modèle C2 comme injecteurs ou vannes de commutation. Ils peuvent être actionnés manuellement ou à l’aide d’un actionneur microélectronique. Avec des raccords de 1/16 po et des ports de 0,010 po, ils sont disponibles en configurations à six ou dix ports et comprennent une boucle d’échantillonnage de 5 μl.
  • Raccords de 1/16 po
  • Ports de 0,010 po
  • Disponible avec configuration à 6 ou 10 ports
  • Disponible avec actionneur manuel ou microélectrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Actionnement Commande microélectrique
Volume (métrique) d’échantillon Boucle de 5 μl
À utiliser avec (équipement) HPLC
Type Injecteur microbore / Vanne de commutation
No. of Ports 10 ports
Matériau du stator Acier inoxydable N60