Learn More
Thermo Scientific™ Injecteur microbore Cheminert™ modèle C2
Utilisez les injecteurs microbore Thermo Scientific™ Cheminert™ modèle C2 comme injecteurs ou vannes de commutation.
2465.00€
Spécification
Volume (métrique) d’échantillon | Boucle de 5 μl |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | HPLC |
Type | Injecteur microbore / Vanne de commutation |
Code produit | Marque | Matériau du stator | Actionnement | No. of Ports | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau du stator | Actionnement | No. of Ports | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10289274
|
Thermo Scientific™
C2-1000EP |
Acier inoxydable N60 | Commande microélectrique | 10 Ports |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Utilisez les injecteurs microbore Thermo Scientific™ Cheminert™ modèle C2 comme injecteurs ou vannes de commutation. Ils peuvent être actionnés manuellement ou à l’aide d’un actionneur microélectronique. Avec des raccords de 1/16 po et des ports de 0,010 po, ils sont disponibles en configurations à six ou dix ports et comprennent une boucle d’échantillonnage de 5 μl.
- Raccords de 1/16 po
- Ports de 0,010 po
- Disponible avec configuration à 6 ou 10 ports
- Disponible avec actionneur manuel ou microélectrique
Spécification
Boucle de 5 μl | |
HPLC | |
Injecteur microbore / Vanne de commutation |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.