Learn More
Buerkle™ Indicateur de débit CheMobil™ PMP
Code produit. 10175260
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10175260
Marque: Buerkle™ 87202003
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces indicateurs de débit pour une grande variété de substances. Les indicateurs de débit CheMobil™ PMP Buerkle™ donnent une indication visuelle précise de la vitesse d’écoulement de liquides ou de gaz transportés dans des tuyaux de raccord.
  • Indicateur de débit avec turbine fonctionnant dans les deux directions et dans toutes les positions
  • La turbine commence à tourner à un débit d’environ 150 mL/min (liquides)
  • Ne conviens pas aux acides forts, aux alcalis et aux solvants
  • Les indicateurs de débit CheMobil peuvent être stérilisés à la vapeur et présentent une bonne résistance chimique
  • Pour les tuyaux ayant un diamètre intérieur compris entre 6 et 11 mm
  • Résistant à une pression allant jusqu’à 2 bar
  • Longueur avec œillets 88 mm, hauteur 40 mm, largeur 15 mm
  • Code couleur : bleu, rouge et noir
  • Température maximale de fonctionnement du CheMobil PMP de +60°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Indicateur de débit CheMobil
Float Material Polypropylene
Pression nominale 2 bars
Couleur Noir
Gamme de débit 150°ml/min.
À utiliser avec (application) Utilisé pour beaucoup de substances en raison de sa bonne résistance chimique, ne convient pas aux solvants, alcalis et acides forts
Hauteur (métrique) 40 mm
Longueur (métrique) 88 mm
Largeur (métrique) 15 mm
Poids (métrique) 0,01 kg
Également disponible pour le secteur alimentaire et pharmaceutique (avec adhésif certifié)