Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en polymère de butyle ChemTek™ série 38-520
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Finition lisse de couleur noire
- Enfilage facile et bonne préhension
- Protection maximale contre les produits chimiques dangereux
- Étonnamment flexibles et offrant une excellente dextérité
- Conçus pour offrir un grand confort grâce à leur forme ergonomique et incurvée naturelle et à leur sensation douce
- L’absence de protéines de latex signifie qu’il n’y a aucun risque d’allergie au latex
- Parfaits pour l’industrie chimique, le raffinage du pétrole et de l’essence, l’industrie de l’imprimerie, l’industrie automobile, l’industrie minière et le domaine aérospatial
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Butyle |
| Matériau de la manchette | Butyle |
| Applications | Industriel |
| Coating Material | Polymère de butyle |
| Couleur | Noir |
| Utilisation en laboratoire / salle blanche | Oui |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Butyl Polymer |
| Type de produit | Gants pour immersion |
| Dimensions | 9 |
| Afficher plus |