Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube with Cap
Code produit. 11704518
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
20 ml
25 ml
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11704518
Marque: Saint Gobain Life Sciences D1069689
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Metal-resistant PFA Chemware™ Test Tube with Cap for trace analysis.
Tube à essai PFA
• Totalement inerte
• Idéal pour analyse de traces métalliques
• Totalement inerte, non contaminant et translucide
• Stérilisable de façon répétitive et quasiment incassable
• Tube à essai avec bouchon PFA non vissant
• Tube PFA bouché
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Translucide
Capacité (métrique) 20 ml
Longueur (métrique) 175 mm
Matériau PFA
Forme Cylindrical
Diamètre (métrique) interne 14 mm
Stérilité Non stérile
Graduated No
Diamètre (métrique) 16 mm (external dia.)
Type de produit Test Tube