Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube with Cap
Code produit. 11724518
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
20 ml
25 ml
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11724518
Marque: Saint Gobain Life Sciences D1069691
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Metal-resistant PFA Chemware™ Test Tube with Cap for trace analysis.
  • Fabriqué en résine PFA fluoropolymère
  • Teneur en ions métalliques faible
  • Inerte
  • Non contaminant
  • Résistent aux températures extrêmes
  • Résistance aux stérilisations répétées
  • Avec bouchons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Translucide
Capacité (métrique) 50 mL
Longueur (métrique) 235 mm
Matériau PFA
Forme Cylindrical
Comprend Bouchons
Diamètre (métrique) interne 19 mm
Diamètre (métrique) 22 mm
Type de produit Tube à essai