Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide chenodéoxycholique, 98 %
Code produit. 10521291 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10521291
Marque: Thermo Scientific Chemicals 228770250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acide chénodésoxycholique, 98 %, ACROS Organics, Quantité :5 g, emballage :Flacon en verre, blanc, Point de fusion :162°C à 168°C, poids moléculaire :391,572, pourcentage de pureté :> -97,5 %, Plage de pourcentage du dosage :97 % et plus, CAS :474-25-9, CHEBI :CHEBI:36234, Numéro EINECS :207-481-8, Poids de la formule :392,57
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 474-25-9
Formule moléculaire C24H40O4
Poids moléculaire (g/mol) 392.58
Numéro MDL MFCD00064142
Clé InChI RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
Synonyme chenodexycholic acid, chenodeoxycholate anion, chenodeoxycholate 1-, 3alpha, 7alpha-dihydroxy-5beta-cholanic acid, 3alpha,7alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-oate, 3alpha,7alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-oic acid anion, 4r-4-3r,5s,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r-10,13-dimethyl-3,7-bis oxidanyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-17-yl pentanoate, 4r-4-3r,5s,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-17-yl pentanoate
CID PubChem 9548590
ChEBI CHEBI:36234
Nom IUPAC (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-diméthyle-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradéhydro-1H-cyclopenta[a]phénanthres-17-yle]pentanoate
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau Chenodeoxycholic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 162°C to 168°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Rotation spécifique +10° to +13° (20°C, 589nm) (c=1, EtOH)
Poids de la formule 392.57
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre