Learn More
Ches, solution tampon 0,5 M, pH 8,5, Thermo Scientific™
Code produit 15484089
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15484089 100 mL 100mL
15494089 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484089 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61492.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C8H17NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 207.288
Numéro MDL MFCD00003835
Clé InChI MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 66898
Nom IUPAC Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique
SMILES C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau CHES buffer soln.
Concentration Solution tampon 0,5 M
pH 8.5
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL