Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ches, solution tampon 0,5 M, pH 9,0
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | CHES buffer soln. |
| Concentration | Solution tampon 0,5 M |
| pH | 9.0 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 mL |