Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ches, solution tampon 0,5 M, pH 9,0
Code produit 15485849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485849 250 mL 250mL
15475849 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485849 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63670.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.64€
    110.65€ / 250mL
    Économisez 23.99€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 103-47-9 | C8H17NO3S | 207.288 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-47-9
Formule moléculaire C8H17NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 207.288
Numéro MDL MFCD00003835
Clé InChI MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 66898
Nom IUPAC Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique
SMILES C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau CHES buffer soln.
Concentration Solution tampon 0,5 M
pH 9.0
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL