Learn More
Melford CHES
Description
Le CHES, également appelé acide éthansulfonique 2-(N-cyclohexylamino), est un composé chimique qui joue un rôle important dans la recherche des sciences de la vie, en particulier la biologie moléculaire et la recherche sur les protéines.
Le CHES est également couramment utilisé dans la purification des protéines, les dosages enzymatiques, la recherche sur les acides nucléiques et les techniques d'électrophorèse où une plage de pH spécifique doit être maintenue. Sa capacité tampon et sa stabilité en milieu alcalin la rendent précieuse dans ces applications.
L'un des principaux avantages du CHES est sa faible force ionique, ce qui minimise les interférences avec les processus biologiques et les activités enzymatiques. Elle permet d'obtenir des résultats précis et fiables sans compromettre l'intégrité des échantillons biologiques ni l'efficacité des réactions enzymatiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | CHES |
| CAS | 103-47-9 |
| Quantité | 100 g |
| Formule moléculaire | C8H17NO3S |