Learn More
Melford CHES
Code produit 30018152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018152 500 g 500g
30018151 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018152 Fournisseur Melford Code fournisseur C40020500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Le CHES, également connu sous le nom d'acide 2-(N-cyclohexylamino)éthanesulfonique, est un composé chimique qui joue un rôle important dans la recherche en sciences de la vie, en particulier dans la biologie moléculaire et la recherche sur les protéines.
Le CHES, également appelé acide éthansulfonique 2-(N-cyclohexylamino), est un composé chimique qui joue un rôle important dans la recherche des sciences de la vie, en particulier la biologie moléculaire et la recherche sur les protéines.
Le CHES est principalement utilisé comme agent tampon pour maintenir un pH stable dans diverses procédures expérimentales. Il est particulièrement efficace dans la plage de pH de 8,6 à 10,0, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant des conditions de pH plus alcalines.
Le CHES est également couramment utilisé dans la purification des protéines, les dosages enzymatiques, la recherche sur les acides nucléiques et les techniques d'électrophorèse où une plage de pH spécifique doit être maintenue. Sa capacité tampon et sa stabilité en milieu alcalin la rendent précieuse dans ces applications.
L'un des principaux avantages du CHES est sa faible force ionique, ce qui minimise les interférences avec les processus biologiques et les activités enzymatiques. Elle permet d'obtenir des résultats précis et fiables sans compromettre l'intégrité des échantillons biologiques ni l'efficacité des réactions enzymatiques.
Spécification
Nom chimique ou matériau CHES
CAS 103-47-9
Quantité 500 g
Formule moléculaire C8H17NO3S