Learn More
Thermo Scientific Chemicals CHES, 98+ %, pour la biochimie
Code produit 10005923 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10005923 25 g Flacon en plastique 25g
10042710 100 g Flacon en plastique 100g
10404765 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10005923 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 208180250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.95€
    37.65€ / 25g
    Économisez 6.30€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 103-47-9 | C8H17NO3S | 207.288 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-47-9
Formule moléculaire C8H17NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 207.288
Numéro MDL MFCD00003835
Clé InChI MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid
CID PubChem 66898
Nom IUPAC Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique
SMILES C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Spécification
Absorbance 0.05 max. at 260nm
Nom chimique ou matériau CHES
Conditions d’absorbance (0.1M aq. soln.)
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 300.0°C
Couleur Blanc
pH 5 to 6 (1% aq. soln.)
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire C6H11NHCH2CH2SO3H
Conditionnement Flacon en plastique
Merck Index 15, 2055
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :103,6 g/l (20°C).
Poids de la formule 207.29
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • CHES
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.