Learn More
Thermo Scientific Chemicals CHES, 98+ %, pour la biochimie
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Absorbance | 0.05 max. at 260nm |
| Nom chimique ou matériau | CHES |
| Conditions d’absorbance | (0.1M aq. soln.) |
| Note relative au nom | 98+% |
| Point de fusion | 300.0°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 to 6 (1% aq. soln.) |
| Forme physique | Poudre cristalline fine |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- CHES
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.