Learn More
Thermo Scientific Chemicals CHES, 99 %
Code produit 11499186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499186 500 g 500g
11479186 25 g 25g
11489186 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499186 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A18047.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    502.86€
    430.65€ / 500g
    Économisez 72.21€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-47-9 | C8H17NO3S | 207.288 g/mol
CHES is zwitterionic buffer useful in pH range 8.6 to 10.0.CHES is widely utilized as a buffer which is used for investigations on pH-dependent processes in enzymology. It has been shown to have an unusually high affinity for the iodoacetate binding site of liver alcohol dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le CHES est un tampon zwitterionique utile dans la gamme de pH 8,6 à 10,0. Il est largement utilisé comme tampon pour les recherches enzymologiques sur les processus qui dépendent du pH. On lui a découvert une affinité exceptionnellement élevée pour le site de liaison iodoacétique de l’alcool déshydrogénase hépatique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-47-9
Formule moléculaire C8H17NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 207.288
Numéro MDL MFCD00003835
Clé InChI MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid
CID PubChem 66898
Nom IUPAC Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique
SMILES C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau CHES
Point de fusion >300°C
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Beilstein 2967601
Merck Index 14,2055
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 207.29
Pourcentage de pureté 99%