Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur coffre pour modèles Innova™ C585, C760, CryoCube™ séries FC660
Code produit. 11319904
Click to view available options
Capacité:
Boîtes de 3 po (9)
Boîtes de 4 po (6)
Largeur (métrique):
140 mm
141 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11319904
Marque: Eppendorf™ K06411700
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez vos boîtes de stockage de congélateur dans des racks de congélateur organisés. Ces racks métalliques optimisent l’espace disponible dans le congélateur et facilitent la recherche des éléments que vous désirez.
MA/PN : K0641-1700
  • Rack pour boîtes de 76 mm (3 po)
  • Taille max. de la boîte : 133 x 133 mm
  • Rack à accès latéral
  • Dimensions ext. du rack (P x l x H) : 136 x 140 x 751 cm (5,4 x 5,5 x 29,6 po)
  • Nombre max. de boîtes par rack : 9 (1 x 9)
  • Matériau : Aluminium
  • Pour congélateur coffre ultra-basse température : Innova C585™ (max. 288 boîtes), Innova™ C760 (max. 396 boîtes), CryoCube™ FC660/ FC660h (max. 360 boîtes)
MA/PN : K0641-1750
  • Rack pour boîtes de 102 mm (4 po)
  • Taille max. de la boîte : 133 x 133
  • Rack à accès latéral
  • Dimensions ext. du rack (P x l x H) : 136 x 141 x 751 (5.4 x 5.6 x 29.6 po)
Nombre max. de boîtes par rack : 6 (1 x 6)
  • Matériau : Aluminium
  • Pour congélateur coffre ultra-basse température : Innova C585™ (max. 192 boîtes), Innova™ C760 (max. 264 boîtes), CryoCube™ FC660/ FC660h (max. 240 boîtes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rack à accès latéral pour congélateurs coffres
Couleur Argent
Capacité Boîtes de 3 po (9)
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Rack pour congélateur de coffre pour Innova™ C585, C760, CryoCube™ série FC660
Dimensions (L x l x H) 136 x 140 x 751 mm (5,4 x 5,5 x 29,6 po)
Largeur (métrique) 140 mm
Hauteur (métrique) 751 mm
Profondeur (métrique) 136 mm