Learn More
Heathrow Scientific™ Rack pour congélateur-coffre, acier inox
Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Array:
13 x 1
5 x 1
8 x 1
9 x 1
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rack pour congélateur-coffre
- Le rack est doté d’une poignée pour faciliter le transfert
- Des supports de montage robustes assurent que les poignées restent bien en place pour une utilisation facile
- La tige de verrouillage maintient les boîtes de rangement de tubes en toute sécurité
Spécification
Spécification
| Description | Rack pour congélateur-coffre |
| Array | 13 x 1 |
| Couleur | Argent |
| Capacité | Boîtes de tubes |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Boîtes de tubes |
| Modèle | HS2862AE |
| Nbre de racks | 13 |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Afficher plus |