Learn More
Heathrow Scientific™ Rack pour congélateur-coffre, acier inox
Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Array:
13 x 1
5 x 1
8 x 1
9 x 1
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rack pour congélateur-coffre
- Le rack est doté d’une poignée pour faciliter le transfert
- Des supports de montage robustes assurent que les poignées restent bien en place pour une utilisation facile
- La tige de verrouillage maintient les boîtes de rangement de tubes en toute sécurité
Spécification
Spécification
| Type de produit | Freezer Rack |
| Description | Rack pour congélateur-coffre |
| Array | 9 x 1 |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Couleur | Argent |
| Capacité | Boîtes de tubes |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Positions | 1 |
| Forme | Rectangular |
| Étagères | 9 |
| Afficher plus |