Learn More
Chicken anti-Mouse IgG whole molecule, Texas Red, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Code produit 16233030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16233030 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16233030 Fournisseur Abnova Code fournisseur PAB10737.1mg
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Spécification
Antigène Chicken anti-Mouse IgG whole molecule
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Texas Red
Description Chicken anti-mouse IgG recognizes mouse IgG whole molecule. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography. The antibody is conjugated with Texas Red.
Dilution The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formule Lyophilized from 10mM potassium phosphate, 75mM NaCl, 50% (v/v) glycerol, pH 7.2 (0.01% (w/v) sodium azide, 10mg/mL BSA (ImmunoglobulLyophilized from and Protease free))
Espèces hôtes Chicken
Immunogène Mouse IgG whole molecule
Méthode de purification This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography, followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities.
Quantité 1 mg
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C on dry atmosphere. After reconstitution with 1 mL of deionized water store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Forme Lyophilized
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.