Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IFN alpha de poulet
Description
Le kit Chicken IFN-alpha quantifie l’IFN alpha de poulet dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IFN alpha de poulet naturel et recombinant.
L’IFN alpha (Interferon alpha) est un interféron de type I appartenant à une famille de protéines structurellement apparentées et spécifiques à l’espèce, exclusives aux vertébrés. L’interaction de l’IFN alpha avec sa composante récepteur entraîne l’activation d’un certain nombre de voies de signalisation qui sont principalement impliquées dans la réponse immunitaire innée contre l’infection virale. Chez l’homme, le gène de l’IFN alpha se trouve sur le chromosome 9. Les interférons de type I sont composés de 14 isoformes alpha différentes (sous-types avec des spécificités légèrement différentes) et d’isoformes bêta, omega, epsilon et kappa uniques. On trouve des molécules homologues chez de nombreuses espèces, y compris les rats et les souris (et la plupart des mammifères), et on les a identifiées chez les oiseaux, les reptiles et les poissons. L’IFN alpha est produit principalement par des cellules dendritiques plasmacytoïdes, c’est un composant puissant de la réponse immunitaire innée antivirale qui module l’immunité adaptative. Les maladies associées au dysfonctionnement de l’IFN alpha comprennent l’hépatite C et l’hépatite.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | interféron alpha-2 A ; Gm12597 ; ifa ; Ifa1 ; Ifa2 ; IFL ; IFN ; IFN alpha ; IFN a ; IFN1@ ; IFNA ; IFNA@ ; IFNA1 ; IFNA13 ; Ifna15 ; IFNA2 ; IFNA2A ; IFNA2B ; IFNA2C ; IFNA3 ; IFNA6 ; Ifnaa ; IFNAalphaIFN-alpha-1/13 ; IFNalpha ; IFN-alpha ; IFN-alpha 1 b ; IFN-alpha1 ; IFN-alpha-1 ; IFN-alpha-1/13 ; IFN-alpha-2 ; IFN-alpha-6 ; IFN-alphaA ; IFN-alphaD ; IFN gamma ; IFNa ; INFA2 ; interféron ; interféron alpha ; interféron alpha 1 ; interféron alpha 15 ; interféron alpha 1 b ; interféron alpha 2 ; interféron alpha 2 A ; interféron alpha 2 b ; interféron alpha A ; gène de la famille des interférons alpha 1 ; famille des interférons alpha, gène 2 ; protéine interféron alpha ; interféron alpha-1 ; précurseur d’interféron alpha-1 ; Interféron alpha-1/13 ; interféron alpha-2 ; Interféron alpha-A ; Interféron alpha-D ; interféron type A1/A2 ; type interféron A3 ; interféron, alpha 1 ; interféron, alpha 2 ; interféron-alpha ; interféron-alpha 1 ; interféron-alpha1 ; interféron-alpha-6 ; leIF A ; LeIF D ; MGC138207 ; MGC138505 ; MGC138507 ; MuIFN-alpha-A ; membre de la famille des nouveaux interférons alpha (Ifna) ; OTTMUSG00000007655 |
| Plage de dosage | 22 à 5 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 22 pg/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q90872 |
| Symbole de gène(s) | IFNA3 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.