Learn More
Novus Biologicals™ Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from chicken.
Spécification
Spécification
| Tissue | Universal |
| Quantité | 2 unités |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Universal Protein Lysate: Chicken Normal Tissues |
| Fraction cellulaire | Whole |
| État des tissus | Normal |
| Réactivité croisée | Chicken |
| Espèces hôtes | Chicken |
| Type de produit | Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal) |
| Contenu et stockage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche