Learn More
Pharmacopée chinoise Mélange de pesticides 353 40-100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30320784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320784 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320784 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000353AL
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Chlordimeform free base∣Coumaphos∣delta-HCH∣Demeton (O+S)∣Dicofol∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Ethoprophos∣Fenamiphos∣Fipronil∣Fipronil Sulfide∣Fipronil Sulfone∣Fipronil-desulfinyl∣gamma-HCH∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Monocrotophos∣Nitrofen∣o,p'-Dicofol∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Phospholan-methyl∣Sulfotep∣Terbufos
CAS 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 309-00-2, 959-98-8
Noms d’analytes ou de composants 2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Chlordimeform free base∣Coumaphos∣delta-HCH∣Demeton (O+S)∣Dicofol∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Ethoprophos∣Fenamiphos∣Fipronil∣Fipronil Sulfide∣Fipronil Sulfone∣Fipronil-desulfinyl∣gamma-HCH∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Monocrotophos∣Nitrofen∣o,p'-Dicofol∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Phospholan-methyl∣Sulfotep∣Terbufos
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétonitrile
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlordimeform free base 40 μg/ml∣Demeton (O+S) 40 μg/ml∣Ethoprophos 40 μg/ml∣Fenamiphos 40 μg/ml∣Fipronil 40 μg/ml∣Fipronil Sulfide 40 μg/ml∣Fipronil Sulfone 40 μg/ml∣Fipronil-desulfinyl 40 μg/ml∣Isofenphos-methyl 40 μg/ml∣Parathion-ethyl 40 μg/ml∣Parathion-methyl 40 μg/ml∣Phorate 40 μg/ml∣Sulfotep 40 μg/ml∣Terbufos 40 μg/ml∣Monocrotophos 60 μg/ml∣Phospholan-methyl 60 μg/ml∣2,4'-DDT 100 μg/ml∣4,4'-DDD 100 μg/ml∣4,4'-DDE 100 μg/ml∣4,4'-DDT 100 μg/ml∣Aldrin 100 μg/ml∣alpha-Endosulfan 100 μg/ml∣alpha-HCH 100 μg/ml∣beta-Endosulfan 100 μg/ml∣beta-HCH 100 μg/ml∣Coumaphos 100 μg/ml∣delta-HCH 100 μg/ml∣Dicofol 100 μg/ml∣Dieldrin 100 μg/ml∣Endosulfan-sulfate 100 μg/ml∣gamma-HCH 100 μg/ml∣Isocarbofos 100 μg/ml∣Nitrofen 100 μg/ml∣o,p'-Dicofol 100 μg/ml