Learn More
CHIR-98014, MedChemExpress
Code produit. 16438247
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. 16438247
Marque: Medchem Express HY13076
MedChemExpress CHIR-98014 is a potent, cell-permeable GSK-3 inhibitor with IC50s of 0.65 and 0.58 nM for GSK-3α and GSK-3β, respectively; it shows less potent activities against cdc2 and erk2.
CHIR-98014 is a potent, cell-permeable GSK-3 inhibitor with IC50s of 0.65 and 0.58 nM for GSK-3α and GSK-3β, respectively
Spécification
Nom chimique ou matériau CHIR-98014
CAS 252935-94-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H17Cl2N9O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (25.70 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES ClC1=CC(Cl)=CC=C1C2=NC(NCCNC3=CC=C([N+]([O-])=O)C(N)=N3)=NC=C2N4C=CN=C4
Poids moléculaire (g/mol) 486.31
Poids de la formule 486.31
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.