Learn More
Tocris Bioscience™ CHIR 99021 trihydrochloride
GREENER_CHOICE
Code produit. 18798537
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. Quantité unitSize
18798537 10 mg 10mg
18769007 50 mg 50mg
2 options
Code produit. 18798537
Marque: Tocris Bioscience™ 4953/10
Hydrochloride salt of CHIR 99021 (Cat. No. 4423); selective GSK-3 inhibitor
Hydrochloride salt of CHIR 99021 (Cat. No. 4423), a highly selective GSK-3 inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1782235-14-6
Formule moléculaire C22H21Cl5N8
Spécification
Nom chimique ou matériau CHIR 99021 trihydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 574.72
Pureté >99%
Poids moléculaire 574.72