Learn More
R&D Systems™ Chlamydia trachomatis Native Protein
Code produit 18611608 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611608 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18611608 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP262417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    776.75€
    665.70€ / 1mL
    Économisez 111.05€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Native Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 4.9 mg/mL
À utiliser avec (application) Immunoassay
Formule PBS
Quantité 1 ml
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gène C.trachomatis
Catégorie de recherche Virology Bacteria and Parasites
Gamme de produits Novus
Protéine Chlamydia trachomatis