Learn More
Hydrate de chloral, 98,5 %,Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10013000 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
50g
Code produit. 10013000
Marque: Thermo Scientific Acros 232470500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 302-17-0 | C2H3Cl3O2 | 165.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 302-17-0
Formule moléculaire C2H3Cl3O2
Poids moléculaire (g/mol) 165.39
Numéro MDL MFCD00044479
Clé InChI RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2,2,2-trichloroéthane-1,1-diol
SMILES OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloral hydrate
Point de fusion 57.0°C
Point d’ébullition 97.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl3CCH(OH)2
Quantité 50 g
Merck Index 15, 2071
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 660 g/100 mL. Other solubilities: soluble in chloroform, alcohol and ether, freely soluble in acetone and methyl ethyl ketone, sparingly soluble in petroleum ether, benzene,, carbon tetrachloride, toluene and turpentine
Poids de la formule 165.4
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloral hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.