missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

α-chloralose 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-83939 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10655962

Marque: Thermo Scientific Acros undefined

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

L’alpha-chloralose, numéro CAS 15879-93-3, est un véritable anesthésique ou un agent immobilisant aux propriétés sédatives-hypnotiques.

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Description générale

  • L’alpha-chloralose est un anesthésique et un agent immobilisant
  • Il implique des réflexes autonomiques

Applications

  • L’alpha-chloralose est un anesthésique avec des propriétés sédatives-hypnotiques
  • Il a été utilisé en laboratoire pour l’anesthésie de certains animaux
  • Il peut être utilisé pour immobiliser certains animaux en laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 15879-93-3
Formule moléculaire C8H11Cl3O6
Poids moléculaire (g/mol) 309.52
Numéro MDL MFCD00005542
Clé InChI OJYGBLRPYBAHRT-OPKHMCHVSA-N
Synonyme a-chloralose, 1-2r,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, r-1-2r,3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol
CID PubChem 7057995
Nom IUPAC (1R)-1-[(2R,3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-(trichlorométhyl)-3a,5,6,6a-tétrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]éthane-1,2-diol
SMILES OCC(O)[C@H]1OC2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl

Spécification

Nom chimique ou matériau α-Chloralose
Point de fusion 176°C to 182°C
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
Couleur Blanc à jaune
% max. CAS 100.0
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre
Plage de pourcentage du dosage 97%
Merck Index 15, 2072
Poids de la formule 309.52
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • a-Chloralose
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis