Learn More
Chloramine-T 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tosylchloramide Sodium |
| CAS | 127-65-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Tosylchloramide Sodium |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C7 H7 Cl N O2 S . Na |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Benzenesulfonamide, N-chloro-4-methyl-, sodium salt (1:1), Benzenesulfonamide, N-chloro-4-methyl-, sodium salt (9CI), p-Toluenesulfonamide, N-chloro-, sodium salt (8CI), Acti-chlore, Aktiven, Aktivin, Anexol, Asepto-Sol, Aseptoclean, Berkendyl, Chloralone, Chloramine-T, Chlorasan, Chloraseptine, Chlorazan, Chlorazene, Chlorazene hydrosol, Chlorazone, Chlorozone, Chlorseptol, Cloramine T, Chloramine-T, Clorina, Clorosan, Desinfect, Euclorina, Gansil, Gyneclorina, Halamid, Heliogen, Kloramin, Kloramin B, Kloramine-T, Mannolite, Mianine, Monochloramine T, Multichlor, N-Chloro-4-methylbenzenesulfonamide sodium salt, N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium, N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt, N-Chlorotoluenesulfonamide sodium salt, Sodium N-chloro-4-methylbenzenesulfonamide, Sodium N-chloro-p-toluenesulfonamide, Sodium chloramine T, Sodium p-toluenesulfochloramide, Sodium p-toluenesulfonchloramide, Sodium p-toluenesulfonylchloramide, Sodium tosylchloramide, Tampules, Tochlorine, Tolamine, Tosylchloramide sodium |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7ClNO2S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;/h2-5H,1H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]Cl |
| Nom IUPAC | sodium ;chloro-(4-méthylphényl)sulfonylazanide |
| Afficher plus |