Learn More
Chloramine-T, sel de sodium, extra pur, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit. 10530721 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
Code produit. 10530721
Marque: Fisher Chemical C/4320/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Chloramine-T, Sodium Salt, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7080-50-4
Formule moléculaire C7H13ClNNaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 281.68
Numéro MDL MFCD00149066
Clé InChI RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC sodium (chloroimino)(4-methylphenyl)-λ⁶-sulfanoylolate trihydrate
SMILES O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Spécification
Point de fusion 170°C
Couleur Blanc
pH 8 to 10
Forme physique Solide en poudre
Quantité 250 g
Poids de la formule 281.69g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique