Learn More
Chloramphénicol EP Impureté A, Mikromol™
Code produit 30049075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049075 25 mg 25mg
17922726 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049075 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0516.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chloramphénicol EP Impureté A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (D)-(-)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
CAS 716-61-0
Noms d’analytes ou de composants (D)-(-)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H12 N2 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (R,R)-(D)-(-)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(4-nitrophenyl)-, (1R,2R)- (9CI), 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(4-nitrophenyl)-, [R-(R*,R*)]-, 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(p-nitrophenyl)-, D-threo-(-)- (8CI), (-)-threo-1-(p-Nitrophenyl)-2-amino-1,3-propanediol, (1R,2R)-(-)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (1R,2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (1R,2R)-threo-(-)-1-(4-Nitrophenyl)-2-amino-1,3-propanediol, Chloramphenicol D base, Chloramphenicol base, D-(-)-threo-1-p-Nitrophenyl-2-amino-1,3-propanediol, D-(-)-trans-1-p-Nitrophenyl-2-amino-1,3-propanediol, D-1-(p-Nitrophenyl)-2-aminopropane-1,3-diol, D-threo-(-)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-(1R,2R)-1-p-Nitrophenyl-2-amino-1,3-propanediol, D-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-2-Amino-1-(p-nitrophenyl)-1,3-propanediol, Levoamine, Chloramphenicol Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m1/s1
SMILES N[C@H](CO)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC (1R,2R)-2-amino-1-(4-nitrophényl)propane-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 212.2
Quantité 25 mg
Poids de la formule 212,0797 g/mol