Learn More
Chloranilic acid, 99+%, Thermo Scientific™
Code produit. 10204280 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
Code produit. 10204280
Marque: Thermo Scientific Acros 108481000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-88-7
Numéro MDL MFCD00001596
Clé InChI IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloranilic acid, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone, p-chloranilic acid, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, unii-yj8l3bb7y4, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone, 2,5-dihydroxy-3,6-dichlorobenzoquinone, yj8l3bb7y4, p-quinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy
CID PubChem 66604
Nom IUPAC 2,5-dichloro-3,6-dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloranilic acid
Point de fusion 282°C to 284°C
Couleur Orange au rouge
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H2Cl2O4
Quantité 100 g
Beilstein 08, 379
Merck Index 15, 2079
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water
Poids moléculaire (g/mol) 208.99
Poids de la formule 208.99
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Fine Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloranilic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.