Learn More
Thermo Scientific™ Chlorazol Black E
Marque: Thermo Scientific™ A13259.18
| Quantité | 50g |
|---|
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Identifiants chimiques
| 1937-37-7 | |
| 781.73 | |
| OLVNAWLXZDRGPL-UHFFFAOYSA-L | |
| 44135447 | |
| C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)N=NC6=C(C=C(C=C6)N)N)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| C34H25N9Na2O7S2 | |
| MFCD00066363 | |
| Azo Black; C.I. 30235 | |
| disodium;4-amino-3-[[4-[4-[(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate |
Spécification
| Chlorazol Black E | |
| C34H25N9Na2O7S2 | |
| Azo Black; C.I. 30235 | |
| C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)N=NC6=C(C=C(C=C6)N)N)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
| 781.73 | |
| 781.73 |
| 1937-37-7 | |
| MFCD00066363 | |
| OLVNAWLXZDRGPL-UHFFFAOYSA-L | |
| disodium;4-amino-3-[[4-[4-[(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate | |
| 44135447 | |
| 50g |