Learn More
Chlorhydrate de chlordiazépoxide, Mikromol
Code produit 30460852
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460852 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460852 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0028.00
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de chlordiazépoxide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlordiazepoxide hydrochloride
CAS 438-41-5
Noms d’analytes ou de composants Chlordiazepoxide hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H14 Cl N3 O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 3H-1,4-Benzodiazepin-2-amine, 7-chloro-N-methyl-5-phenyl-, 4-oxide, hydrochloride (1:1), 3H-1,4-Benzodiazepin-2-amine, 7-chloro-N-methyl-5-phenyl-, 4-oxide, monohydrochloride (9CI), 3H-1,4-Benzodiazepine, 7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-, 4-oxide, monohydrochloride (6CI,8CI), 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide hydrochloride, A-Poxide, Ansiacal, Benzodiapin, Cebrum, Chlordiazepoxide hydrochloride, Chlordiazepoxide monohydrochloride, Chlorodiazepoxide hydrochloride, Contol, Corax, Disarim, Equibral, Labican, Lentotran, Librium, Librium hydrochloride, Methaminodiazepoxide hydrochloride, NSC 115748, OCM, Psichial, Psicoterina, Reliberan, Ro 5-0690, SK-Lygen, Seren Vita, Viansin
Formule InChI InChI=1S/C16H14ClN3O.ClH/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15;/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19);1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=[N+]([O-])C1)c3ccccc3
Nom IUPAC 7-chloro-N-méthyl-4-oxido-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine-4-ium-2-amine;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 336.22
Quantité 250 mg
Poids de la formule 335.0592 g/mol